Läs mer
Thermo Scientific™ Enda nanoViper™ och dubbel nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Separera utmanande peptidkartläggningsprover med Thermo Scientific™ Enda nanoViper™ och dubbel nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC-kolonner. Dessa kolumner har flexibel anslutning, hög reproducerbarhet och utmärkt separationsprestanda. Vår PepMap Neo-kolonner är packade till högre tryck och ger 1500 bar tryckkapacitet, förbättrad konsistens mellan kolumn och ökad effektivitet. Kolumnmediet tillverkas och väljs ut enligt höga standarder och packas vid högt tryck, vilket resulterar i förbättrad toppsymmetri, upplösning och kolumn-till-kolumn-reproducerbarhet som gör att du på ett tillförlitligt sätt kan erhålla större provtäckning.
Fördelarna med PepMap Neo kolumner
- Briljant anslutning— Dubbel nanoViper™ kolumner ansluta med lätthet.
- Briljant reproducerbarhet— Exakta tillverkningsprotokoll för förpackningsmedia förbättrar konsistensen från kolumn till kolumn för reproducerbar analys varje dag.
- Strålande separation— Packning med ultrahögt tryck ökar kolonnens effektivitet, vilket gör att du kan köra på upp till 1500 bar för förbättrad toppsymmetri och upplösning, vilket ger högre provkapacitet för fler provinsikter.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolumn, dubbel nanoViper™ |
| Diameter (metrisk) | 75μ m |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Max. Tryck | 22 000 psi (1 500 bar) |
| Partikelstorlek | 2μ m |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 100Å |
| Kvantitet | Varje |
| Ytarea | 450 m2 /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Visa mer |