Läs mer
Hughes Dubbelt munstycke handhållet ögon-/ansikts-/kroppstvätt
Produktkod. 17782338
Change view
Färg:
Rött
Produktkod. Färg
17782338 Rött
1 options
Produktkod. 17782338 Leverantör Hughes Leverantörsnummer HEWS5022RB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6567.75 SEK
    3978.77 SEK / Paket med 1
    Save 2588.98 SEK
    39% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
En väggmonterad, handhållen ögon-, ansikts- och kroppstvätt med två munstycken. Utvecklad för att passa farliga miljöer där det finns risk för små spill av kemikalier eller farliga ämnen.
  • En väggmonterad, handhållen ögon-, ansikts- och kroppstvätt med två munstycken
  • Utvecklad för att passa farliga miljöer där det finns risk för små spill av kemikalier eller farliga ämnen
  • 5 m förstärkt slang gör dessa handhållna enheter särskilt användbara för att behandla funktionshindrade personal
  • Den låsbara manöverknappen för enkel användning uppfyller europeiska och internationella standarder
  • Försedd med dammskydd, en backventil och en flödesregulator
Specifikationer
Färg Rött
Höjd (metrisk) 20 cm
Produkttyp Kombinationstvättstationer för ögon, ansikte och kropp
Bredd (metrisk) 18 cm