Läs mer
SI Analytics™ Enkel elektrod med dubbel platina
Handla allt SI Analytics Produkter
Typ:
Enkel elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kombinationen av rena mätelektroder för t.ex. jonselektiva mätningar eller specialkonstruktioner med en referenselektrod
- Redox titreringar med konstant pH-värde med glaselektroder som referens och redox-enkelsensorer som mätelektrod
- Applicering av dubbelelektrolytelektroder för optimal anpassning av referenselektrolyt till mätmediet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Plugghuvud |
| Material | Glas |
| Typ | Enkel elektrod |
| Modell | Pt 1200 |
| Temperaturområde (metriskt). | -30 °C till +135 °C |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |