Läs mer
VELP Scientifica Dubbelstång Mini H-stativ set
Produktkod. 18106519 Handla allt Velp Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
OV 725 Digital Disperser
Produktkod. För användning med (utrustning)
18106519 OV 725 Digital Disperser
1 options
Produktkod. 18106519 Leverantör VELP Scientifica Leverantörsnummer A00000484
I lager
Mini H-Stand Set är ett komplett system med en bas, en dubbelstång, en klämma och en kärlhållare med säkerhetsbälte. Den är utformad för att säkerställa maximal stabilitet, precision och enkel positionering av provet som ska bearbetas.
Mini H-Stand Set består av en bas, en dubbelstång och en kärlhållare med säkerhetsbälte. Det är den idealiska lösningen för alla de applikationer som kräver absolut stabilitet och precision under appliceringen. Tack vare den dubbla vertikala stångkonfigurationen och den unika ''easy sliding''-tekniken möjliggör Mini H-Stands glidmekanism smidig och enkel rörelse för föraren. Dessutom ger den en bekväm placering av en 2,5 L-bägare utan att den behöver lutas och fixeras med hjälp av det tvättbara gummisäkerhetsbältet för maximal motståndskraft mot kemikalier.
  • Förbättrad stabilitet och minskade vibrationer genom robusta stavar
  • Precisionskonstruerade ergonomiska knoppar minimerar förarens trötthet och säkerställer konsekvent åtdragning
  • Effektiv höjdjustering underlättas av ett innovativt och unikt lättskjutbart tekniksystem, som möjliggör snabba och exakta justeringar.
  • Hög tillförlitlighet och förenklat underhåll säkerställs av kärlhållaren med säkerhetsbälte, vilket ger stadigt stöd och enklare rengöringsprocedurer.
Specifikationer
Produkttyp Stå
Material Aluminium, rostfritt stål
För användning med (utrustning) OV 725 Digital Disperser
Håller 2,5 L bägare