Läs mer
Brand™ Räknekammare, Fuchs-Rosenthal-mönster, BLAUBRAND™ , Dubbelt härskar utan clips
Handla allt Brand ProdukterBeskrivning
- Domen skiljer sig från de vanliga systemen för blodcellsräkning genom sin stora yta på 16 mm 2
- Domen visar 16 stora rutor på 1 mm 2 .
- Varje stor kvadrat är uppdelad i 16 minirutor med 0,25 mm sidor och en yta på 0,0625 mm 2
- Denna kammare används ofta för att räkna celler i cerebro-spinalvätskan.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Räknekammare Fuchs-Rosenthal |
| Kulturområde | 16 mm 2 |
| CE-godkänd | CE-märkt enligt IVD 98/79 EG. |
| Djup (metriskt) | 0.2 mm |