Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ Burker Counting Chambers
Produktkod. 10319012
Change view
Djup (metriskt):
Kammardjup 0,1 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metriskt) Förpackningsstorlek
10319012 Kammardjup 0,1 mm Varje
1 options
Produktkod. 10319012 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 44372
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2589.61 SEK
    350.11 SEK / Paket med 1
    Save 2239.50 SEK
    86% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Tillhandahåller precisionsmätning för att räkna antalet partiklar per volymenhet av en vätska. Karl Hecht™ Assistent™ Burker Counting Chambers är för räkning av trombocyter eller erytrocyter endast för export utanför EU.
  • Kammardjup på 0,1 mm
  • 9 stora rutor - yta 1 mm 2 vardera = 9 mm 2
  • Varje stor ruta är indelad i 16 grupper av rutor 0,2 x 0,2 mm
  • Centralt stöd belagt med ett rodiumskikt för att ge skarp kontrast och starkt upplysta linjer
Specifikationer
Djup (metriskt) Kammardjup 0,1 mm