Läs mer
H-B Instrument™ Double-Safe™ PFA säkerhetsbelagda, flytande-i-glas termometrar
Produktkod. 13029152 Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +150 °C
-20 °C till +150 °C
Typ av nedsänkning:
Delvis nedsänkning
Partiell nedsänkning
Total nedsänkning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13029152
Brand: H-B Instrument™ B604001300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skydda din arbetsplats och säkerställ en säker miljö.
  • Environmentally safe thermometers are PFA safety coated to keep liquid and glass contained in the event of breakage
  • Lead-free, yellow back glass and black liquid provides easy readability and fewer reading errors
  • Contains non-toxic, biodegradable, Enviro-Safe™ liquid
  • Manufactured and tested by our USA quality team
Applications:
Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Spårbar till NIST . Innehåller ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NIST
För användning med (applikation) Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Typ av nedsänkning Total nedsänkning
Inkluderar Multilanguage instructions, statement of accuracy
Längd (engelska) Totalt 7.9 in.
Längd (metrisk) 200 mm
Längd (metrisk) Totalt 200 mm
Material Glass
Termometerfyllning Enviro-Safe™ Liquid
Produkttyp Thermometer
Max. Temperatur (metrisk) 150°C
Min. Temperatur (metrisk) -10°C
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +150 °C
Kalibrerad Yes
Noggrannhet ±1°C, ±1.5°C above 110°C
Indelning 1°C
skala Celsius