Läs mer
H-B Instrument™ Double-Safe™ PFA säkerhetsbelagda, flytande-i-glas termometrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13059152 Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +150 °C
-20 °C till +150 °C
Typ av nedsänkning:
Delvis nedsänkning
Partiell nedsänkning
Total nedsänkning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13059152
Brand: H-B Instrument™ B604000700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda din arbetsplats och säkerställ en säker miljö.
  • Miljösäkra termometrar är PFA säkerhetsbelagda för att hålla vätska och glas inneslutna i händelse av brott
  • Blyfritt, gult bakglas och svart vätska ger enkel läsbarhet och färre läsfel
  • Innehåller giftfri, biologiskt nedbrytbar, Enviro-Safe™ flytande
  • Tillverkad och testad av vår USA kvalitetsteam
Användningsområden:
Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Spårbar till NIST . Innehåller ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NIST
För användning med (applikation) Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Inkluderar Flerspråkiga instruktioner, uttalande om noggrannhet
Längd (engelska) Totalt 30,08 cm
Längd (metrisk) 300 mm
Längd (metrisk) Totalt 300 mm
Material Glas
Termometerfyllning Enviro-Safe™ Flytande
Produkttyp Termometer
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +150 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±1 °C,± 1,5 °C över 110 °C
Indelning 1 °C
Nedsänkningslängd 76 mm
skala Celsius