Läs mer
H-B Instrument™ Double-Safe™ PFA säkerhetsbelagda, flytande-i-glas termometrar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Beskrivning
- Environmentally safe thermometers are PFA safety coated to keep liquid and glass contained in the event of breakage
- Lead-free, yellow back glass and black liquid provides easy readability and fewer reading errors
- Contains non-toxic, biodegradable, Enviro-Safe™ liquid
- Manufactured and tested by our USA quality team
Applications:
Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Spårbar till NIST . Innehåller ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | NIST |
| För användning med (applikation) | Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries. |
| Typ av nedsänkning | Delvis nedsänkning |
| Inkluderar | Multilanguage instructions, statement of accuracy |
| Längd (engelska) Totalt | 7.9 in. |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Längd (metrisk) Totalt | 200 mm |
| Material | Glass |
| Termometerfyllning | Enviro-Safe™ Liquid |
| Produkttyp | Thermometer |
| Visa mer |