Learn More
Fisherbrand™ PTFE magnetisk omrörarstång, dubbelsidigt tvärhuvud
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Diameter (metrisk):
10 mm
14 mm
17 mm
22 mm
30 mm
35 mm
40 mm
60 mm
Unit Size:
Paket med 10
Varje
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Höjd (metrisk) | 15mm |
| Diameter (metrisk) | 22 mm |
| Kvantitet | 2/Pk. |