missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bochem™ Dubbelärmad gjutjärn Bosshead

Produktkod. 10254221
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk):
16,5 mm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10254221

Brand: Bochem™ 5365

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kvantitet 1 st
Typ Dubbel ärm
Material Gjutjärn
Diameter (metrisk) 16,5 mm
Diameter (metrisk) Insida 16.5 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.