Läs mer
Thermo Scientific™ Dubbelt mjukningssystem WMS
Produktkod. 12726208 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Flödeshastighet:
2 l/timme
Kapacitet (metrisk):
2 x 10 m³ vid 10 °dH
Salt lager:
105 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Kapacitet (metrisk) Salt lager Förpackningsstorlek
12726208 2 l/timme 2 x 10 m³ vid 10 °dH 105 kg Varje
1 options
Produktkod. 12726208 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 06.1284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75395.30 SEK
    69549.54 SEK / Paket med 1
    Save 5845.76 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Övervaka det totala vattnet som behandlas med den elektroniska volymkontrollen som finns i detta dubbla avhärdningssystem.
Övervaka det totala vattnet som behandlas med den elektroniska volymkontrollen som finns i Thermo Scientific™ Dubbelt mjukningssystem WMS. När gränsen nås kommer systemet automatiskt att regenereras. Detta är idealiskt när en kontinuerlig tillförsel av avhärdat vatten krävs, till exempel för större system eller kliniska matarvattensystem. Den här anslutningsklara vattenavhärdaren är till för att mjuka upp matarvatten innan matning av ett system med omvänd osmos. Vattenmjukgöring tar bort hårda joner, såsom kalcium och magnesium, vilket förlänger livslängden på omvänd osmosmembranet.
Dubbla mjukningssystem
  • Tvillingavhärdningssystem ger en kontinuerlig tillförsel av avhärdat vatten
  • De två jonbytarna säkerställer att avhärdat vatten alltid finns tillgängligt
  • Elektronisk volymkontroll mäter volymen genom mjukgöraren; när gränsen nåtts utförs automatisk regenerering omedelbart när den aktuella patronen är slut
  • Vattenanslutning är en R1-tums automatisk ventil i mässing med 4-stegs regenereringsprocess
  • Alla vattenanslutningar är standard antingen R 1 tum eller R 1 1/2 tum.
  • 230 V/50 Hz
Beställningsinformation:
Denna produkt är inte tillgänglig i alla regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Dubbelt mjukningssystem WMS – 100 – DF – ES
Kapacitet (metrisk) 2 x 10 m³ vid 10 °dH
Flödeshastighet 2 l/timme
Typ Vattenavhärdningssystem, WMS
Salt lager 105 kg
Bredd (metrisk) 1190 mm
Höjd (metrisk) 1320 mm
Djup (metriskt) 500 mm