Läs mer
Bochem™ Dubbel spatel, nickel
Produktkod. 10098460
Längd (metrisk):
130 mm
150 mm
185 mm
Längd (metrisk) kniv:
40 mm
45 mm
50 mm
Produktkod. 10098460
Brand: Bochem™ 3110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dubbelsidig för mångsidighet. Bochem™ Dubbelspatel, Nickel har både en platt ände och en rundad ände, och är konstruerad av resistent nickel (99,5%).
  • Dubbelsidig.
  • Rund ände och platt ände.
  • Nickel (99,5%) konstruktion.
Specifikationer
Produkttyp Spatel
Längd (metrisk) kniv 40 mm
Material Nickel (99,5 %)
Längd (metrisk) 130 mm