Läs mer
Bochem™ Dubbel spatel, PTFE
Längd (metrisk):
150 mm
185 mm
210 mm
Längd (metrisk) kniv:
45 mm
50 mm
55 mm
Bredd (metrisk) kniv:
9 mm
11 mm
Beskrivning
- Dubbelsidig.
- Platt ände och rund ände.
- PTFE-belagd.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spatel |
| Längd (metrisk) kniv | 55 mm |
| Bredd (metrisk) kniv | 11 mm |
| Material | PTFE |
| Längd (metrisk) | 210 mm |