Läs mer
Bochem™ Dubbel spatel, PTFE
Produktkod. 10038300
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
185 mm
210 mm
Längd (metrisk) kniv:
45 mm
50 mm
55 mm
Bredd (metrisk) kniv:
9 mm
11 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Längd (metrisk) kniv Bredd (metrisk) kniv
10038300 185 mm 50 mm 9 mm
10214081 210 mm 55 mm 11 mm
10614681 150 mm 45 mm 9 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10038300 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 3701
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Dubbelsidig för mångsidighet. Bochem™ Dubbel spatel, PTFE har platta och rundade ändar och är belagd med resistent PTFE.
  • Dubbelsidig.
  • Platt ände och rund ände.
  • PTFE-belagd.
Specifikationer
Produkttyp Spatel
Längd (metrisk) kniv 50 mm
Bredd (metrisk) kniv 9 mm
Material PTFE
Längd (metrisk) 185 mm