Läs mer
Usbeck™ Dubbel sked
Längd (metrisk):
120 mm
180 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stål, rostfritt
- Stel
- Runt handtag
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spatel med dubbel sked |
| Bredd (metrisk) kniv | 17/25 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 120 mm |