Läs mer
Globe Scientific Dubbla flipp-snap-lock för blodprovstuber, glas- och plasttuber
Produktkod. 31923141 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blue
Gray
Green
Lavender
Natural
Red
Yellow
För användning med (utrustning):
13 mm Tubes
16 mm Tubes
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg För användning med (utrustning)
31923141 Green 13 mm Tubes
31923270 Gray 13 mm Tubes
31922638 Blue 13 mm Tubes
31923272 Natural 13 mm Tubes
31923275 Lavender 13 mm Tubes
31922775 Red 13 mm Tubes
31922744 Yellow 13 mm Tubes
31923256 Gray 16 mm Tubes
31922720 Blue 16 mm Tubes
31923284 Natural 16 mm Tubes
31923274 Green 16 mm Tubes
31922665 Lavender 16 mm Tubes
31923419 Red 16 mm Tubes
31922844 Yellow 16 mm Tubes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 31923141 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 113140G
Beräknad leverans: 15-12-2026
Färgglada klickstängningar är ett effektivt sätt att ta upp blodprovrör, glasprovrör och plastodlingstuber.
  • Precision molded from LDPE
  • Comes with two thumb tabs for easy removal of cap
  • Provides tight seal during centrifugation, agitation and refrigeration procedures
  • Protects samples from cross-contamination and highly infectious aerosols
  • Color-coded for easy sample identification
  • Color: green
Specifikationer
Inkluderar 2 thumb tabs
Produkttyp Snap Cap
Material LDPE
Färg Green
För användning med (utrustning) 13 mm Tubes