Läs mer
OHAUS™ Dubbla plattformssats
Produktkod. 15712559 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Mått (L x B):
32,4 x 25,4 cm
35,6 x 28 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15712559 35,6 x 28 cm Varje
15792549 32,4 x 25,4 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15712559 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30400139
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
OHAUS™ Platformsats med dubbla nivåer utformad för att hålla prover och laboratorieglas.
  • En mängd olika plattformsalternativ finns tillgängliga för att hålla oregelbundna prover eller traditionella kolvklämmor och rörställ
  • Plattformar kan öka mängden användbart utrymme för prover
  • I vissa fall kan staplas för att öka genomströmningen och dubbla provkapaciteten
  • Rörställ och fördjupade mattor håller rören säkert på plats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dubbla plattformssats
Material Rostfritt stål
Djup (engelska) 14.00 in.
Djup (metriskt) 35.60 cm
Mått (L x B) 35,6 x 28 cm
Längd (engelska) 14.00 in.
Längd (metrisk) 35.60 cm
Bredd (metrisk) 28.00 cm
Beskrivning Double Tier Platform Kit Rocker SHRK07AL