Läs mer
Thermo Scientific™ Rörplattform med dubbla nivåer
Produktkod. 17368282 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Mått (L x B):
33 x 14 x 1,2 cm (13 x 5,5 x 0,5 tum)
Produktkod. Mått (L x B)
17368282 33 x 14 x 1,2 cm (13 x 5,5 x 0,5 tum)
1 options
Produktkod. 17368282 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88882158
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör för användning med Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V och Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V
Thermo Scientific TM Double Tier Tube Platform designad för användning med Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator rymmer dubbel kapacitet i ett kompakt fotavtryck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Rörstorlek 30 mm
Material Metall
Mått (L x B) 33 x 14 x 1,2 cm (13 x 5,5 x 0,5 tum)
Mått (L x B x H) 33 x 14 x 1,2 cm (13 x 5,5 x 0,5 tum)
Beskrivning Rörplattform med dubbla nivåer
För användning med (applikation) diameter 5-30 mm rör
För användning med (utrustning) Digital Tube Rocker, 120V (88882017), Digital Tube Rocker, 230V (88882018)
Antal positioner 7