Läs mer
Tenak™ Dubbla brickställ för stående frysar, standard
Handla allt TENAK Produkter
Mått (L x B x H):
560 x 139 x 170 mm
680 x 139 x 280 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dubbla brickor är ett ställ med två lådor inklusive lock med handtag på framsidan
- Dubbla brickor passar i vilken frys som helst
- Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Handtag och lock |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående frysar |
| Mått (L x B x H) | 680 x 139 x 280 mm |
| Bredd (metrisk) | 139 mm |