Läs mer
Tenak™ Dubbelt brickställ för stående frysar, brett
Produktkod. 12407020 Handla allt TENAK Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
560 x 278 x 170 mm
680 x 278 x 325 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) unitSize
12407020 560 x 278 x 170 mm Varje
12487020 680 x 278 x 325 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12407020 Leverantör Tenak™ Leverantörsnummer TE29420
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Brickor designade för applikationer där proverna antingen inte förvaras i lådor eller har udda storlekar.
  • Dubbla brickor är ett ställ med två lådor inklusive lock med handtag på framsidan
  • Dubbla brickor passar i vilken frys som helst
  • Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Upprättstående frysar
Mått (L x B x H) 560 x 278 x 170 mm
Inkluderar Handtag och lock
Bredd (metrisk) 278 mm