Läs mer
Tenak™ Dubbelt brickställ för stående frysar, brett
Produktkod. p-9281126 Handla allt TENAK Produkter
Mått (L x B x H):
560 x 278 x 170 mm
680 x 278 x 325 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12407020
Brand: Tenak™ TE29420
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Brickor designade för applikationer där proverna antingen inte förvaras i lådor eller har udda storlekar.
  • Dubbla brickor är ett ställ med två lådor inklusive lock med handtag på framsidan
  • Dubbla brickor passar i vilken frys som helst
  • Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Inkluderar Handtag och lock
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Upprättstående frysar
Mått (L x B x H) 560 x 278 x 170 mm
Bredd (metrisk) 278 mm