Läs mer
Gilac™ Dubbelväggsbehållare med hjulhus i rostfritt stål
Beskrivning
- Idealisk för transport av krossad is, färdigmat och marinerade föremål.
- Brett användningsområde.
- Inga luckor eller överlappningar och inga skarpa hörn.
- Dubbelvägg som erbjuder utmärkt värmeisolering och utmärkt mekaniskt motstånd.
- Behållare bestående av ett dräneringsuttag med avtappningsplugg.
- Rotationsgjuten behållare med 160 mm, polypropenhjul med syntetiska gummidäck (2 fasta och 2 svängbara) och hjulhus i rostfritt stål.
- Gaffel i rostfritt stål rekommenderas i fuktiga miljöer (inga skador på lagren även i närvaro av vatten).
- Kan förvaras på 800 x 1200 pallar, stapelbar upp och ner.
- Inbyggd högflödesdränering.
- 1/4 varvs stoppventil som tillval.
- Volym i liter motsvarar behållaren fylld till brädden.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förvaringsväska |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Form | Rektangulär |
| Kapacitet (engelska) | 81,9 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 310 l |