Beskrivning
- Laboratoriebänkskivor och vägytor: Erlab bänkskivor är designade för att ge en hållbar, kemiskt resistent och lättrengörbar arbetsyta för kanallösa kapslingar, filtreringsskåp och laboratoriebänkar. Varje yta dimensioneras exakt för att passa motsvarande Erlab utrustning.
- Material utvalda för laboratoriebruk
- Högresistiva material lämpliga för daglig kontakt med laboratoriekemikalier
- Slät, icke-porös yta som är snabb och enkel att sanera
- Motståndskraftig mot repor, stötar och rutinmässiga rengöringsmedel
- Rostfria stålversioner tillgängliga för tillämpningar som kräver maximal kemisk och biologisk resistens
- Segmenterade och vägande versioner finns tillgängliga för specifika hanteringskrav
- Designad för säker hantering: Bänkskivans geometri bidrar till inneslutningsprestandan i terrariet genom att upprätthålla korrekt luftflöde vid arbetsytan. Segmenterade versioner möjliggör enkel borttagning för rengöring eller för att föra igenom utrustning, medan vägningsytor ger en stabil, vibrationsdämpad understöd för precisionsbalanser.
- Viktiga fördelar:
- Kemiskt resistent, lättrengörbar arbetsyta.
- Exakt passform med motsvarande Erlab utrustning.
- Lång livslängd vid intensiv laboratorieanvändning.
- Alternativ finns för vägning och segmenterade konfigurationer.
- Bidrar till korrekt luftflöde och inneslutningsprestanda.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vägstation |
| För användning med (utrustning) | Solis |