Läs mer
BD Dubbel wrap tryptisk sojabuljong mediaflaska
:
Tryptisk sojabuljong D/W; Mängd: 100 ml
Beskrivning
- Fri från miljöföroreningar och partiklar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO/DIS, 11014, AOAC , BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO , JP, MCM9, SMD, USDA, USP |
| Innehåll och lagring | 5 °C till 25 °C |
| Form | Vätska |
| Medietyp | Tryptisk sojabuljong |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Bukspottkörtelns nedbrytning av kasein 17 g/l, papaisk nedbrytning av sojabönor 3 g/l, dextros 2,5 g/l, natriumklorid 5 g/l, dikaliumfosfat 2,5 g/l |
| För användning med (applikation) | Odling av kräsna och icke kräsna mikroorganismer från en mängd olika kliniska och icke-kliniska prover |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 100 mL |