missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Doublecortin Antibody (3E1), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Produktkod. 18037556 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18037556 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18037556 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP192684AF647

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Doublecortin Monoclonal specifically detects Doublecortin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Equine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Doublecortin
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona 30
Konjugera Alexa Fluor 647
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Genaccessionsnr. O43602
Gene Alias doublecortin, Doublin, FLJ51296, Lissencephalin-X, Lis-X, X-linked (doublecortin)
Gensymboler DCX
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant full length human Lis-A isoform of Doublecortin purified from E. coli. [UniProt# O43602]
Molekylvikt av antigen 49.3 kDa
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1641
Testspecificitet Human, Mouse, Rat, Cow, Pig and other Mammals.
Målarter Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Equine
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.