Läs mer
Azpack™ Sil Rengöringsborste
Beskrivning
- Mjuka nylonborst i ena änden, styva nylonborst i andra änden.
- Platta borst är svarta i ena änden, vita i den andra
- Trähandtag med metallhylsor
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Borsta |
| Handtagsmaterial | Trä |
| Färg | Svart, Vit |
| Längd (engelska) | 9,25 tum. |
| Längd (metrisk) | 235 mm |
| Bredd (engelska) Borst | 0,74 tum. |
| Bredd (metrisk) borst | 19 mm |