Läs mer
Kartell™ Douche Can
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kartell™ Douche Can är ett verktyg för bevattning och är försedd med falt rygg och upphängningsbricka.
- Provided with flat back
- Includes suspension tag
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Douche can or irrigator |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Material | Polypropylene |
| Form | Cylindrical |
| Typ | Douche Can |
| Diameter (metrisk) | 9.9 mm |