Läs mer
Kartell™ Douche Can
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kartell™ Douche Can är ett verktyg för bevattning och är försedd med falt rygg och upphängningsbricka.
- Försedd med platt rygg
- Inkluderar upphängningsbricka
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Doucheburk eller irrigator |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Polypropen |
| Form | Cylindrisk |
| Typ | Douche Can |
| Diameter (metrisk) | 9.9 mm |