Läs mer
Kartell™ Douche Can
Produktkod. p-8504040
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10396251
Brand: Kartell™ 0058900
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kartell™ Douche Can är ett verktyg för bevattning och är försedd med falt rygg och upphängningsbricka.
  • Provided with flat back
  • Includes suspension tag
  • Autoclavable
Specifikationer
Beskrivning Douche can or irrigator
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Material Polypropylene
Form Cylindrical
Typ Douche Can
Diameter (metrisk) 9.9 mm