Läs mer
Gilac™ Degbehållare
Produktkod. 17958701
Change view
Volym (metrisk):
9 l
14 l
15 l
23 l
Färg:
Blått
Genomskinligt
Grå
Gult
Klart
Rött
Vitt
Mått (L x B x H):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 76 mm
600 x 400 x 90 mm
600 x 400 x 130 mm
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Mått (L x B x H)
17958701 23 l Vitt 600 x 400 x 130 mm
17988491 9 l Vitt 600 x 400 x 55 mm
17958491 14 l Blått 600 x 400 x 76 mm
17928401 14 l Rött 600 x 400 x 76 mm
17958401 14 l Vitt 600 x 400 x 76 mm
17998391 14 l Gult 600 x 400 x 76 mm
17938561 15 l Blått 600 x 400 x 90 mm
17928611 15 l Klart 600 x 400 x 90 mm
17938811 15 l Grå 600 x 400 x 90 mm
17978611 15 l Rött 600 x 400 x 90 mm
17938611 15 l Gult 600 x 400 x 90 mm
17948401 15 l Vitt 600 x 400 x 90 mm
17928561 15 l Genomskinligt 600 x 400 x 90 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17958701 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G179430
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Degbehållare är idealisk för förvaring av deg, bakverk, chokladformar, med rundade hörn och botten för enkel rengöring.
  • 600 x 400 degbehållare, idealisk för deg, bakverk, chokladformar... förvaring.
  • Stapling med och utan lock, maximal staplingshöjd.
  • Innovativ design för ännu större bekvämlighet:
    • Rundade hörn och botten för enkel rengöring.
    • Vertikala sidor utan innerkant undviker att degen märks.
    • Hela ytan på behållaren är användbar.
    • Helt platt botten gör att degen lätt lossnar, ingen förlust, ingen matrester kvar.
    • Optimerade sidoförstärkningar gör att du kan anpassa behållare med din logotyp.
    • Rundade ytterhörn garanterar en skadefri arbetsmiljö.
  • Genomskinlig behållare underlättar kontrollen av innehållet.
    • Gör att du kan övervaka degen som jäser utan att lyfta behållaren.
Specifikationer
Produkttyp Degbehållare
Material Polyeten
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 600 x 400 x 130 mm
Volym (engelska) 6,1 gal.
Volym (metrisk) 23 l