Läs mer
Gilac™ degbehållare, GN 1/1
Produktkod. 17908921
Change view
Volym (metrisk):
12 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17908921 12 l
1 options
Produktkod. 17908921 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G179921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.95 SEK
    154.91 SEK / Paket med 1
    Save 81.04 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Degbehållare, GN 1/1 har kompakta mått, idealisk för gastronormmöbler och pannkylare.
  • Degbehållare med GN 1/1 storlek.
  • Kompakta dimensioner idealiska för gastronormmöbler och pannkylare.
  • För storkök och krögare: lagerlåda för råvaror.
  • Stapling utan lock.
    • Kan staplas till stor höjd.
  • Enkel att rengöra platt botten.
Specifikationer
Produkttyp Degbehållare
Material Polyeten
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 530 x 325 x 90 mm
Storlek GN 1/1
Volym (engelska) 3,2 gal.
Volym (metrisk) 12 l