Läs mer
Witeg™ Dounce-vävnadshomogenisator
Beskrivning
- Tillverkad av borosilikatglas
- Med två mortare för för- och slutförberedelser
- Överlägsen reproducerbarhet
- Mycket låga värmeeffekter och därmed höga utbyten
- Inkluderar uppsättning med två stötar, stämpel A bred 0,1 till 0,15 mm, stämpel B smal 0,03 till 0,08 mm
- Reservoar 15 x 94 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dounce-vävnadshomogenisator |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Mått (L x B) | Reservoar: 15 x 94 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | Nuklein och mitokondrier ger |
| Inkluderar | Två mortel, Stämpel A och Stämpel B |