Läs mer
DOV-216,303 Free Base, MedChemExpress
Produktkod. 16439987
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16439987 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16439987 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18332C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress DOV-216,303 (Free Base) is a potent triple serotonin, norepinephrine, and dopamine reuptake inhibitor, with IC50 values of 14 nM, 20 nM and 78 nM for hSERT, hNET and hDAT, respectively. Has antidepressant-like effects and increases monoamine release in the prefrontal cortex of olfactory bulbectomized (OBX) rats.
DOV-216,303 (Free Base) is a potent triple serotonin, norepinephrine, and dopamine reuptake inhibitor, with IC50 values of 14 nM, 20 nM and 78 nM for hSERT, hNET and hDAT, respectively. Has antidepressant-like effects and increases monoamine release in the prefrontal cortex of olfactory bulbectomized (OBX) rats.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DOV-216,303 Free Base
CAS 66504-40-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H11Cl2N
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (547.96 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (438.37 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=C(Cl)C=C(C=C1)C12CC1CNC2
Molekylvikt (g/mol) 228.12
Formel vikt 228.12
Procent renhet 98.77%
Kvalitet Research
Fysisk form Oil
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation