Läs mer
Dovitinib lactate, MedChemExpress
Beskrivning
Dovitinib lactate (TKI258 lactate) is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 1, 2, 8/9, 10/13/8, 27/210 nM for FLT3, c-Kit, FGFR1/3, VEGFR1/2/3 and PDGFRα/β, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dovitinib lactate |
| CAS | 692737-80-7 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H27FN6O4 |
| Kvantitet | 200 mg |
| Synonym | CHIR-258 lactate TKI-258 lactate |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (62.17 mM) |
| LEDER | O=C(N1)C(C(NC2=C3)=NC2=CC=C3N4CCN(C)CC4)=C(N)C5=C1C=CC=C5F.O=C(O)C(C)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 482.51 |
| Visa mer |