Läs mer
Dovitinib Lactate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dovitinib Lactate |
| CAS | 692737-80-7 |
| Molekylformel | C21H21FN6O . C3H6O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Amino-5-fluoro-3-[6-(4-methyl-1-piperazinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-2(1H)-quinolinone 2-Hydroxypropanoic Acid, CHIR 258, TKI 258 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21FN6O.C3H6O3/c1-27-7-9-28(10-8-27)12-5-6-14-16(11-12)25-20(24-14)18-19(23)17-13(22)3-2-4-15(17)26-21(18)29;1-2(4)3(5)6/h2-6,11H,7-10H2,1H3,(H,24,25)(H3,23,26,29);2,4H,1H3,(H,5,6) |
| LEDER | CN1CCN(CC1)c2ccc3nc([nH]c3c2)C4=C(N)c5c(F)cccc5NC4=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 482.5 |