Läs mer
Liveo™ Pharma-50 slangar
Produktkod. 15427833
Diameter (engelska) Inre:
0,13 tum.
3/8 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1/4 tum
5/8 tum.
Tjocklek (engelska):
0,0625 tum.
0,125 tum
Förpackningsstorlek:
50fot
Varje
Produktkod. 15427833
Brand: Liveo™ 9610500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomskinliga silikonslangar av farmaceutisk kvalitet för ultraren vätskebearbetning.
Designad för applikationer som kräver överföring av vätskor med hög renhet där kontaminering är ett problem, särskilt farmaceutiska och biotekniska tillverkningsprocesser. Tillverkad av rivbeständig silikonplatinahärdad elastomer.
  • Hydrofob yta
  • Mycket flexibel och tålig
  • Lågt extraherbart material; ingen förmedlad smak eller lukt
  • Innehåller inga organiska mjukgörare, ftalater, latextillsatser, peroxidbiprodukter, klorfenyler eller PCB.
  • Stabil över ett brett temperaturområde
  • Sterilisera med autoklav, EtO eller gammastrålning
  • Durometerhårdhet: Shore A, 50
Ej avsedd för användning på sjukhus eller patientvård, eller för användning som implantat.
Beställningsinfo
Förseglad i dubbelinslagna polyetenpåsar i förpackningar om 50 fot. (15,2m) längder.
Uppfyllande
Överskrider USP Klass VI plasttestkrav och uppfyller EP-monografin silikonelastomer för förslutningar och slangar. Tillverkad enligt Bulk Pharmaceutical Chemicals GMPs hos en FDA-registrerad, ISO 9002-certifierad sjukvårdsinrättning.
Especificaciones
Certifikat och efterlevnad Överskrider USP Klass VI plasttestkrav och uppfyller EP-monografi“ Silikonelastomer för förslutningar och slangar” . Tillverkad enligt Bulk Pharmaceutical Chemicals GMPs hos en FDA-registrerad, ISO 9002-certifierad sjukvårdsinrättning.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,13 tum.
Diameter (metrisk) Inre 3.2 mm
Material Platinahärdad silikon
Diameter (engelska) Yttre 1/4 tum
Diameter (metrisk) Yttre 6.4 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Tjocklek (engelska) 0,0625 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
För användning med (applikation) För ultraren vätskeöverföring
Maximalt tryck 21 psi
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado