Läs mer
Liveo™ Pharma-50 slangar
Produktkod. 15497833
Diameter (engelska) Inre:
0,13 tum.
3/8 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1/4 tum
5/8 tum.
Tjocklek (engelska):
0,0625 tum.
0,125 tum
Förpackningsstorlek:
50fot
Varje
Produktkod. 15497833
Brand: Liveo™ 9610509
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Genomskinliga silikonslangar av farmaceutisk kvalitet för ultraren vätskebearbetning.
Designad för applikationer som kräver överföring av vätskor med hög renhet där kontaminering är ett problem, särskilt farmaceutiska och biotekniska tillverkningsprocesser. Tillverkad av rivbeständig silikonplatinahärdad elastomer.
  • Hydrofob yta
  • Mycket flexibel och tålig
  • Lågt extraherbart material; ingen förmedlad smak eller lukt
  • Innehåller inga organiska mjukgörare, ftalater, latextillsatser, peroxidbiprodukter, klorfenyler eller PCB.
  • Stabil över ett brett temperaturområde
  • Sterilisera med autoklav, EtO eller gammastrålning
  • Durometerhårdhet: Shore A, 50
Ej avsedd för användning på sjukhus eller patientvård, eller för användning som implantat.
Beställningsinfo
Förseglad i dubbelinslagna polyetenpåsar i förpackningar om 50 fot. (15,2m) längder.
Uppfyllande
Överskrider USP Klass VI plasttestkrav och uppfyller EP-monografin silikonelastomer för förslutningar och slangar. Tillverkad enligt Bulk Pharmaceutical Chemicals GMPs hos en FDA-registrerad, ISO 9002-certifierad sjukvårdsinrättning.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Överskrider USP Klass VI plasttestkrav och uppfyller EP-monografi“ Silikonelastomer för förslutningar och slangar” . Tillverkad enligt Bulk Pharmaceutical Chemicals GMPs hos en FDA-registrerad, ISO 9002-certifierad sjukvårdsinrättning.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 3/8 tum
Diameter (metrisk) Inre 9.5 mm
Material Platinahärdad silikon
Diameter (engelska) Yttre 5/8 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 15.8 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Tjocklek (engelska) 0,125 tum
Tjocklek (metrisk) 3.2 mm
För användning med (applikation) För ultraren vätskeöverföring
Maximalt tryck 14 psi