Läs mer
Cole-Parmer™ Dow Corning™ Pharma-80 slangar
Produktkod. 15417863
Diameter (metrisk) Inre:
4.8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15417863
Brand: Cole-Parmer™ 9610901
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Idealisk för högtrycks-, läkemedels-, bioteknik- och ultrarena vätskebehandlingstillämpningar
  • 80 durometer, halvtransparent platinahärdad silikonslang.
  • Mycket låg utdragbar profil.
  • Innehåller inga ftalater, mjukgörare, latex eller andra organiska tillsatser.
  • Pharma-slangen är hydrofob och förblir flexibel och fjädrande för lång livslängd.
  • Dow Corning upprätthåller fullständig spårbarhet från kiseldioxid till silikonslang.
  • Elastomer överstiger testriktlinjer för USP Klass VI Plast.
  • Slangen är FDA-kompatibel och uppfyller 3A Sanitary Standards och European Pharmacopoeia (EP) krav.
  • Tillverkad under Bulk Pharmaceutical (BP) och nuvarande GMP principer.
  • Temperaturområde: -60 till +460 °F (-51 till +232 °C).
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 3A;ADCF;Europeisk farmakopé;Icke-ftalat;USP;FDA;NSF-61;Icke-DEHP;NSF-51
Beskrivning Halvtransparent platinahärdad silikonslang med en mycket låg utdragbar profil; den innehåller inga ftalater, mjukgörare, latex eller andra organiska tillsatser. Pharma-slangen är hydrofob och förblir flexibel och fjädrande för lång livslängd. Dow Corning upprätthåller fullständig spårbarhet från silikon till silikonslang. Durometer, shore A-betyg på 75.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,189 tum.
Diameter (metrisk) Inre 4.8 mm
Material PharmaPure
Diameter (metrisk) Yttre 8.0 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15.2 m
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik och ultraren vätskebearbetning.
Min. Driftstemperatur (engelska) -60 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Förpackningsmängd 50 ft./Pk.
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid eller gamma
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 249 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 460 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 237 °C