Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DuPont Molykote högvakuumfett, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15471977
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15471977 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15471977 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 044224.KT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 SEK
    936.65 SEK / Paket med 1
    Save 278.35 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Rekommenderas för dammsugare som når mellan 1 x 10-5 och 1 x 10-6 mm HgDow Corning™ High-Vacuum Grease används som ett anti-kärvfett i slipade glasfogar. Den används för att smörja syntetiska och silikongummipackningar. Vidare används den för att smörja pluggventiler, reglerventiler, flödesmätarelager, keramiska pluggkranar och brandsläckarventiler. Utöver detta används den för att smörja vattenbehandlingsutrustning, laboratorieutrustning, smörja O-ringar på kikare och teleskop och för att förhindra imma på ömtåliga linser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Används som anti-kärvfett i slipade glasfogar. Används även för att smörja syntetiska och silikongummipackningar. Vidare används den för att smörja pluggventiler, reglerventiler, flödesmätarelager, keramiska pluggkranar och brandsläckarventiler. Utöver detta används den för att smörja vattenbehandlingsutrustning, laboratorieutrustning, smörja O-ringar på kikare och teleskop och för att förhindra imma på ömtåliga linser.
Förpackning Provrör
Kvantitet 1 st
Temperatur (metrisk) -40 °C till +204 °C
Vikt (engelska) 5,3 oz.
Vikt (metrisk) 150 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.