Läs mer
Brady™ Dowel For SPC Sorbent Center
Produktkod. 10462575 Handla allt Brady Produkter
Change view
Längd (metrisk):
43 cm
106 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10462575 43 cm Varje
10277834 106 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10462575 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 813902
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For rolls up to 38 or 102 cm
  • For use with SPC Sorbent Center
  • Choose a Dowel of 43 or 106 cm
  • For rolls up to 38 or 102 cm for SPC Sorbent center
Specifikationer
Typ SPC Kits
För användning med (utrustning) Rolls up to 38 cm
Förpackningsmängd 1 Ea.
Längd (metrisk) 43 cm
Vikt (metrisk) 454 g