Läs mer
Brady™ Dowel For SPC Sorbent Center
Produktkod. p-7161201
Längd (metrisk):
43 cm
106 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10462575
Brand: Brady™ 813902
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For rolls up to 38 or 102 cm
  • For use with SPC Sorbent Center
  • Choose a Dowel of 43 or 106 cm
  • For rolls up to 38 or 102 cm for SPC Sorbent center
Specifikationer
Typ SPC Kits
För användning med (utrustning) Rolls up to 38 cm
Förpackningsmängd 1 Ea.
Längd (metrisk) 43 cm
Vikt (metrisk) 454 g