Läs mer
Dowex™ 1X2-400, jonbytarharts, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10358480 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10358480 500 g Plastflaska 500g
10656232 100 g Plastflaska 100g
10056303 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10358480 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 202975000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 9085-42-1 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Jonbytarharts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9085-42-1
Molekylformel C29H34ClN
Molekylvikt (g/mol) 432.05
MDL-nummer MFCD00132715
InChI-nyckel BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
LEDER [Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dowex™ 1X2
Fysisk form Pärlor
Partikelstorlek Particle size analysis: on 70 Mesh (cumulative): <15%, through 270 Mesh: <15%
Förpackning Plastflaska
Volym total kapacitet wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 0.6
Vattenretentionskapacitet Cl form: 70 to 80%
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Merck Index 10, 2182
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
IUPAC-namn 1,4-bis(etenyl)bensen;(4-etenylfenyl)trimetylazanium;styren;klorid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.