Ion exchange resin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dowex™ 1X2 |
| Fysisk form | Beads |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Vattenretentionskapacitet | 65 to 75% (Cl form) |
| Fieser | 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263 |
| Kvantitet | 100 g |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: insoluble. |
| IUPAC-namn | 1,4-bis(ethenyl)benzene;(4-ethenylphenyl)-trimethylazanium;styrene;chloride |