Läs mer
Dowex 1X4 kloridform, TRC
Produktkod. 30010913
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010913 25 g
30009084 10 g
30006128 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010913 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD11194025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69011-19-4
Molekylformel (C10 H12 . C10 H10 . C8 H8 . C3 H9 N)x
Synonym Dowex™ 1X4-200 Ion-Exchange Resin
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dowex 1X4 Chloride
Kvantitet 25 g