Läs mer
AmberChrom™ 1X8 100-200 (Cl)
Produktkod. 11349075
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349075 50 g 50g
11359075 250 g 250g
11369075 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349075 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14257.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12627-85-9 | C29H34ClN | 432,05 g/mol
AmberChrom™ 1X8 100-200 (Cl) används som absorbant vid fastfasextraktion. Den används i anjonbyteskromatografi för separation. Den används också inom finkemisk bearbetning.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Tillämpningar
AmberChrom 1X8 100-200 (Cl) används som absorbent vid extraktion av fast fas. Den används i anjonbyteskromatografi för separation. Den används också inom finkemisk bearbetning.
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
: Oförenlig med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12627-85-9
Molekylformel C29H34ClN
Molekylvikt (g/mol) 432.05
MDL-nummer MFCD00132718
InChI-nyckel BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
IUPAC-namn 1,4-dietenylbensen 4-etenyl-N,N,N-trimetylaniliniumetenylbensenklorid
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AmberChrom 1X8 100-200 (Cl)
Odör Aminliknande
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.