Ion exchange resin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dowex™ 1X8 |
| Fysisk form | Powder and/or Chunks |
| Partikelstorlek | 15 % max. (on 35 mesh, cumulative) 15 % max. (through 80 mesh) |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Volym total kapacitet | wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2 |
| Vattenretentionskapacitet | Cl form: 43 to 48% |
| Fieser | 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | 1,4-diethenylbenzene 4-ethenyl-N,N,N-trimethylanilinium ethenylbenzene chloride |