Learn More
AmberChrom™ 1X8 200-400 (Cl)
Description
AmberChrom 1X8 200-400 (Cl) används för finkemisk bearbetning. Det används för att bestämma spårnivåer av rodium och platina i miljö- och biologiska prover. Den används också i anjonbyteskromatografi för separation.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
AmberChrom 1X8 200-400 (Cl) används för finkemisk bearbetning. Det används för att bestämma spårnivåer av rodium och platina i miljö- och biologiska prover. Den används också i anjonbyteskromatografi för separation.
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
: Oförenlig med starka oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | AmberChrom 1X8 200-400 (Cl) |
| Odör | Amine-like |
| Kvantitet | 50 g |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| IUPAC-namn | 1,4-dietenylbensen 4-etenyl-N,N,N-trimetylaniliniumetenylbensenklorid |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.