Läs mer
AmberChrom™ 1X8 200-400 (Cl)
Produktkod. 11426820
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426820 250 g 250g
11416820 50 g 50g
11406820 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426820 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14258.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12627-85-9 | C29H34ClN | 432,05 g/mol
AmberChrom 1X8 200-400 (Cl) används för finkemisk bearbetning. Det används för att bestämma spårnivåer av rodium och platina i miljö- och biologiska prover. Den används också i anjonbyteskromatografi för separation.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Tillämpningar
AmberChrom 1X8 200-400 (Cl) används för finkemisk bearbetning. Det används för att bestämma spårnivåer av rodium och platina i miljö- och biologiska prover. Den används också i anjonbyteskromatografi för separation.
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
: Oförenlig med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12627-85-9
Molekylformel C29H34ClN
Molekylvikt (g/mol) 432.05
MDL-nummer MFCD00132718
InChI-nyckel BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AmberChrom 1X8 200-400 (Cl)
Odör Aminliknande
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
IUPAC-namn 1,4-dietenylbensen 4-etenyl-N,N,N-trimetylaniliniumetenylbensenklorid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.