Ion exchange resin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dowex™ 1X8 |
| Fysisk form | Beads |
| Partikelstorlek | 15% Max. (on 60 mesh, cumulative) 15 % Max. (through 170 mesh) |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Volym total kapacitet | wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2 |
| Vattenretentionskapacitet | Cl form: 39 to 45% |
| Fieser | 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263 |
| Färg | Tan to White |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | 1,4-diethenylbenzene 4-ethenyl-N,N,N-trimethylanilinium ethenylbenzene chloride |